Learn More
Alcohol 2-mercaptobencílico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322477 1 g 1 g
11332477 5 g 5 g
11342477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11536.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4521-31-7 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4521-31-7
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.2
Número MDL MFCD00014448
Clave InChI FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptobenzyl alcohol, 2-mercaptophenyl methanol, o-mercaptobenzyl alcohol, 2-sulfanylphenyl methanol, 2-mercaptobenzylalcohol, 2-hydroxymethyl thiophenol, benzenemethanol, 2-mercapto, hydroxymethylthiophenol, o-mercaptobenzylalcohol, acmc-1csoz
PubChem CID 138278
Nombre IUPAC (2-sulfanilfenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzyl alcohol
Punto de fusión 31°C to 32°C
Densidad 1.21
Punto de ebullición 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Like Rotten Eggs
Índice de refracción 1.623
Cantidad 1 g
Beilstein 2206253
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico