Learn More
2-Mercaptobenzoxazol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285170 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10285170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125460250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzoxazole
Nombre de nota 99%
CAS 2382-96-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192°C to 195°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5NOS
Número MDL MFCD00005769
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 181
Sinónimo 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali
Clave InChI FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
Nombre IUPAC 3H-1,3-benzoxazol-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 151.18
PubChem CID 712377
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino