Learn More
2-Mercaptobenzoxazol +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439473 100 g 100 g
11429473 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12346.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2382-96-9 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
2-Mercaptobenzoxazole is used in the surface treatment of materials. It is utilized for protection of metals from corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-mercaptobenzoxazol se utiliza en el tratamiento superficial de materiales. Se utiliza para la protección de los metales contra la corrosión.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2382-96-9
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.183
Número MDL MFCD00005769
Clave InChI FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptobenzoxazole, benzo d oxazole-2-thiol, 2-benzoxazolethiol, 2 3h-benzoxazolethione, benzoxazole-2-thiol, 2-benzoxazolinethione, 1,3-benzoxazole-2-thiol, benzoxazolinethione, 2-mercapto-1,3-benzoxazole, benzooxazole-2-thiol
PubChem CID 712377
Nombre IUPAC 3H-1,3-benzoxazol-2-tiona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzoxazole
Punto de fusión 189°C to 194°C
Cantidad 100 g
Beilstein 119483
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza ≥98%