Learn More
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody (2356C), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18621104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18621104 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18621104 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor FAB8382P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    671.89€
    589.05€ / 0.1 ml
    Ahorro 82.84€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Human samples. It is validated for Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno 4-1BB/TNFRSF9/CD137
Aplicaciones Agonist Activity, CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2356C
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human 4-1BB/TNFRSF9/CD137, Leu24-His183, Accession # Q07011
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG