Learn More
2-Mercaptobenzotiazol, 97%
Código de producto. 10275921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275921 25 g Frasco de plástico 25 GR
10754933 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10526271 100 g Frasco de plástico 100 GR
10380114 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10275921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332050250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 149-30-4 | C7H5NS2| 167,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-30-4
Fórmula molecular C7H5NS2
Peso molecular (g/mol) 167.24
Número MDL MFCD00005781
Clave InChI YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
Nombre IUPAC 3H-1,3-benzotiazol-2-tiona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzothiazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172.0°C to 182.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 243°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 27, II, 233
Índice Merck 15, 5935
Información de solubilidad yellow solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación