Learn More
2-Mercaptobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418036
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2500 g
500 g
11418036 2500 g 2500 g
11379589 10 g 10 g
11498026 100 g 100 g
11408036 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 11418036
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14086.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-mercaptobenzotiazol se utiliza para la detección del punto de equivalencia de una volumetría (complexometría) y para determinar la concentración en colorimetría. También se utiliza para la determinación fotométrica de oro, cadmio, cobre, plomo y paladio. Además, se utiliza como fluido para metalurgía, anticongelante, grasa, agente anticorrosivo y adhesivo. Actúa como producto antibacteriano y antifúngico. También se emplea en la industria del caucho como acelerador de la vulcanización. Inhibe la dopamina beta-hidroxilasa y la biocorrosión en sistemas de refrigeración, especialmente en la industria del papel. Además, se utiliza como conservante de madera y aditivo para caucho.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, benceno, tetracloruro de carbono, álcali y soluciones alcalinas. Ligeramente soluble en acetona, nafta y ácido acético glacial. Insoluble en agua y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-30-4
Fórmula molecular C7H5NS2
Peso molecular (g/mol) 167.244
Número MDL MFCD00005781
Clave InChI YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
Nombre IUPAC 3H-1,3-benzotiazol-2-tiona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzothiazole
Punto de fusión 178°C to 182°C
Densidad 1.42
Temperatura de inflamación 243°C (469°F)
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Beilstein 119484
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,5868
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza 97%