Learn More
2-Mercaptobenzotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11379589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
10 g
100 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11379589 10 g 10 g
11498026 100 g 100 g
11408036 500 g 500 g
11418036 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11379589 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14086.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-mercaptobenzotiazol se utiliza para la detección del punto de equivalencia de una volumetría (complexometría) y para determinar la concentración en colorimetría. También se utiliza para la determinación fotométrica de oro, cadmio, cobre, plomo y paladio. Además, se utiliza como fluido para metalurgía, anticongelante, grasa, agente anticorrosivo y adhesivo. Actúa como producto antibacteriano y antifúngico. También se emplea en la industria del caucho como acelerador de la vulcanización. Inhibe la dopamina beta-hidroxilasa y la biocorrosión en sistemas de refrigeración, especialmente en la industria del papel. Además, se utiliza como conservante de madera y aditivo para caucho.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, benceno, tetracloruro de carbono, álcali y soluciones alcalinas. Ligeramente soluble en acetona, nafta y ácido acético glacial. Insoluble en agua y éter.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-30-4
Fórmula molecular C7H5NS2
Peso molecular (g/mol) 167.244
Número MDL MFCD00005781
Clave InChI YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
Nombre IUPAC 3H-1,3-benzotiazol-2-tiona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzothiazole
Punto de fusión 178°C to 182°C
Temperatura de inflamación 243°C (469°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Beilstein 119484
Índice Merck 14,5868
Información de solubilidad Soluble in alkali and alkali carbonate solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza 97%