Learn More
2-Mercaptobenzotiazol, 95%
Código de producto. 10163460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 GR
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163460 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10494385 50 g Frasco de plástico 50 g
10716531 250 g Frasco de plástico 250 g
10522141 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10163460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125450100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 149-30-4 | C7H5NS2| 167,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-30-4
Fórmula molecular C7H5NS2
Peso molecular (g/mol) 167.24
Número MDL MFCD00005781
Clave InChI YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
PubChem CID 697993
ChEBI CHEBI:34292
Nombre IUPAC 3H-1,3-benzotiazol-2-tiona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzothiazole
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 172.0°C to 182.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 243°C
Pérdida por secado 0.5% max. (60°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 27, II, 233
Índice Merck 15, 5935
Información de solubilidad Solubility in water: 0.12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol,acetone,benzene and,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación