Learn More
Ácido 2-mercaptobenzoico, TRC
Código de producto. 30465134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30465134 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30465134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM251700100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzoic Acid
CAS 147-93-3
Fórmula molecular C7 H6 O2 S
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Mercaptobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-mercapto- (8CI), 2-Carboxybenzenethiol, 2-Carboxythiophenol, 2-Sulfanylbenzoic acid, 2-Thiosalicylic acid, NSC 2184, NSC 660640, o-Carboxythiophenol, o-Mercaptobenzoic acid, o-Sulfhydrylbenzoic acid, o-Thiosalicylic acid, Salicylic acid, 2-thio-, Thiophenol-2-carboxylic acid, Thiosalicylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1ccccc1S
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 154.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0089