Learn More
Ácido 2-mercaptobenzoico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercaptobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 1246817-70-8 |
| Fórmula molecular | C7H2D4O2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Thiosalicylic Acid-d4, 2-Carboxybenzenethiol-d4, 2-Carboxythiophenol-d4, 2-Sulfanylbenzoic Acid-d4, Thiophenol-2-carboxylic Acid-d4, Thiosalicylic Acid-d4, o-Carboxythiophenol-d4, o-Sulfhydrylbenzoic Acid-d4, NSC 2184-d4, NSC 660640-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(S)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-sulfanilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.034 |