Learn More
Sal de zinc de 2-mercaptobenzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercaptobenzimidazole Zinc Salt |
| CAS | 3030-80-6 |
| Fórmula molecular | 2 C7 H5 N2 S . Zn |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C7H6N2S.Zn/c2*10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7;/h2*1-4H,(H2,8,9,10);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Zn+2].[S-]c1nc2ccccc2[nH]1.[S-]c3nc4ccccc4[nH]3 |
| Nombre IUPAC | zinc;1H-benzimidazol-2-tiolato |
| Peso molecular (g/mol) | 363.795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.964 |