Learn More
2-Mercaptobenzimidazol, 98%
Código de producto. 10397050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10397050 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10477320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10487320 100 g Frasco de plástico 100 g
10275170 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10397050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125440010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-39-1
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD00466107
Clave InChI YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
PubChem CID 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 302°C to 307°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 451°C
Temperatura de inflamación >250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 24, 119
Índice Merck 15, 1084
Información de solubilidad Solubility in water: 2.6g/L (23°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and ethanol
Nombre IUPAC 1,3-dihidrobencimidazol-2tiona
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 98%
Materia insoluble 0.3% max. (in NaOH)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación