Learn More
2-Mercaptobenzimidazol, 97 %
Código de producto. 11423917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423917 100 g 100 g
11389589 250 g 250 g
11433917 500 g 500 g
11443917 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11423917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18350.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150,20 g/mol
El 2-mercaptobenzimidazol se utiliza como antidegradante. Se utiliza para proteger el caucho de la oxidación. También se emplea como intermedio en la preparación del rabeprazol. Además, se aplica en medicamentos antileprosos. Además de esto, se utiliza como abrillantador del recubrimiento de cobre.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 2-mercaptobenzimidazol se utiliza como antidegradante. Se utiliza para proteger el caucho de la oxidación. También se emplea como intermedio en la preparación del rabeprazol. Además, se aplica en medicamentos antileprosos. Asimismo, se utiliza como abrillantador de cobre.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-39-1
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD00466107
Clave InChI YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptobenzimidazole
Punto de fusión 305°C to 310°C
Temperatura de inflamación >250°C (487°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 119867
Índice Merck 14,1082
Sinónimo 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
Información de solubilidad Soluble in alcohol
Nombre IUPAC 1,3-dihidrobencimidazol-2tiona
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación