Learn More
2-Mercapto-succínico éster dietílico, TRC
Código de producto. 30483098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483098 250 mg 250 miligramos
30477270 25 mg 25 miligramos
30467511 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM726125250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23060-14-2
Fórmula molecular C8 H14 O4 S
Peso molecular (g/mol) 206.26
Sinónimo 2-Mercaptosuccinic acid-diethyl ester, Butanedioic acid, 2-mercapto-, 1,4-diethyl ester (ACI), 1,4-Diethyl 2-mercaptobutanedioate (ACI), Butanedioic acid, mercapto-, diethyl ester (9CI), Succinic acid, mercapto-, diethyl ester (6CI, 8CI), 1,4-Diethyl 2-sulfanylbutanedioate, 2-Mercaptosuccinic acid diethyl ester, Diethyl 2-mercaptosuccinate, Diethyl 2-thiosuccinate, Diethyl mercaptosuccinate, Ethyl mercaptosuccinate
Nombre IUPAC Dietilo 2-sulfanilbutanedioato
SMILES CCOC(=O)CC(S)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptosuccinic acid diethyl ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4S/c1-3-11-7(9)5-6(13)8(10)12-4-2/h6,13H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0613