Learn More
2-mercapto-N-metil-benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercapto-N-methyl-benzamide |
| CAS | 20054-45-9 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | o-Mercapto-N-methylbenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccccc1S |
| Nombre IUPAC | N-metil-2-sulfanilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 167.228 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.04 |