Learn More
2-mercapto-N-metil-benzamida, TRC
Código de producto. 30466975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30466975 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30466975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2252305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-N-methyl-benzamide
CAS 20054-45-9
Fórmula molecular C8 H9 N O S
Cantidad 5 g
Sinónimo o-Mercapto-N-methylbenzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NOS/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1S
Nombre IUPAC N-metil-2-sulfanilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 167.228
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.04
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.