Learn More
2-mercapto-L-histidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercapto-L-histidine |
| CAS | 2002-22-4 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9N3O2S/c7-4(5(10)11)1-3-2-8-6(12)9-3/h2,4H,1,7H2,(H,10,11)(H2,8,9,12)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]c(S)n1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(2-sulfanil-1H-imidazol-4-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0415 |