Learn More
2-Mercapto-7-metoxi-4-metilquinolina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475487 250 mg 250 miligramos
15465487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32733.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52507-57-0
Fórmula molecular C11H11NOS
Peso molecular (g/mol) 205.275
Número MDL MFCD00705021
Clave InChI QJNQZUVUCGOPFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxy-4-methylquinoline-2-thiol, 7-methoxy-4-methyl-quinoline-2-thiol, cbmicro_019952, cbmicro_026931, 7-methoxy-4-methylhydroquinoline-2-thione, 7-methoxy-4-methylquinoline-2 1h-thione, 2-mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
PubChem CID 676907
Nombre IUPAC 7-metoxi-4-metil-1H-quinolina-2-tiona
SMILES CC1=CC(=S)NC2=C1C=CC(=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
Punto de fusión 233°C to 235°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.28
Porcentaje de pureza 96%