Learn More
Alfa Aesar™ 2-mercapto-6-nitrobenzotiazol, 96 %
Catalog Number 11433747
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
4845-58-3
C7H4N2O2S2
212.24
MFCD00041850
QPOZGXKWWKLJDK-UHFFFAOYSA-N
2-mercapto-6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2-thiol, 6-nitro-2-mercaptobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-nitrobenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-nitro, usaf ek-3991, 6-nitro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-benzothiazolinethione, 6-nitro, 2-benzothiazolethiol, 6-nitro
947375
6-nitro-3H-1,3-benzotiazol-2-tiona
[O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)SC2=C1
4845-58-3
C7H4N2O2S2
212.24
MFCD00041850
QPOZGXKWWKLJDK-UHFFFAOYSA-N
2-mercapto-6-nitrobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2-thiol, 6-nitro-2-mercaptobenzothiazole, 6-nitrobenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-nitrobenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-nitro, usaf ek-3991, 6-nitro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-benzothiazolinethione, 6-nitro, 2-benzothiazolethiol, 6-nitro
947375
6-nitro-3H-1,3-benzotiazol-2-tiona
[O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)SC2=C1
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole
Punto de fusión 250°C to 254°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.24
Porcentaje de pureza 96%