Learn More
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol, TRC
Código de producto. 30180125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180125 100 mg 100 miligramos
30179870 50 mg 50 miligramos
30179814 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM220488100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6325-91-3
Fórmula molecular C7H5N3O2S
Peso molecular (g/mol) 195.13
Nombre IUPAC 6-nitro-1H-benzimidazol-2-tiol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2nc(S)[nH]c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0102