Learn More
2-Mercapto-5-nitrobencimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466086 100 g 100 g
11446086 5 g 5 g
11456086 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22358.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6325-91-3 | C7H5N3O2S | 195.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6325-91-3
Fórmula molecular C7H5N3O2S
Peso molecular (g/mol) 195.20
Número MDL MFCD00804727
Clave InChI YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercapto-5-nitrobenzimidazole, 5-nitro-2-benzimidazolethiol, 5-nitro-2-mercaptobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-nitro, 2-benzimidazolinethione, 5-nitro, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-nitro, 6-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-3-hydrobenzimidazole-2-thione
PubChem CID 3717598
Nombre IUPAC 5-nitro-2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-2-tiona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Punto de fusión ∼273°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 172127
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.2
Porcentaje de pureza 97%