Learn More
2-Mercapto-5-n-propilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342249 1 g 1 g
11352249 5 g 5 g
11362249 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27239.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52767-84-7 | C7H10N2S | 154.23 g/mol
By using 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) as capping ligands, copper nanoclusters with different core sizes were prepared using a chemical reduction method. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine finds use as means of synthesizing enantiomerically enriched compounds. Used as an odorant to help detect natural gas leaks. As intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Al utilizar la 2 -mercapto-5-n-propilpirimidina (MPP) como ligandos de encapsulado, se prepararon nanoconglomerados de cobre con diferentes tamaños de núcleo con un método de reducción química. La 2-mercapto-5-n-propilpirimidina se utiliza como medio para sintetizar compuestos enriquecidos enantioméricamente. Se utiliza como odorante para ayudar a detectar fugas de gas natural. Como intermedio en síntesis orgánicas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52767-84-7
Fórmula molecular C7H10N2S
Peso molecular (g/mol) 154.23
Número MDL MFCD07777095
Clave InChI YZFGTZRDMRKBBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-propylpyrimidine-2-thiol, 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine, pubchem9576, 5-propylpyrimidine-2 1h-thione
PubChem CID 12356156
SMILES CCCC1=CNC(=S)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Punto de fusión 207°C to 211°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-propil-1H-pirimidina-2-tiona
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza 98%