Learn More
2-Mercapto-5-metilbenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463494 100 g 100 g
11399589 5 g 5 g
11453494 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11192.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27231-36-3 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole is used as an additive in liquid paraffin. And also used in electrochemical techniques, corrosion inhibitors for steel under highly acidic conditions and pointed out that the effectiveness of the heterocyclic compound can be intimately associated to its molecular structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-mercapto-5-metilbenzimidazol se utiliza como aditivo en parafina líquida. Y también utilizado en técnicas electroquímicas, inhibidores de corrosión para el acero en condiciones altamente ácidas y señaló que la eficacia del compuesto heterocíclico puede estar íntimamente asociada a su estructura molecular.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27231-36-3
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.23
Número MDL MFCD00010617
Clave InChI CWIYBOJLSWJGKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercapto-5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-2 3h-thione, 5-methyl-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methyl-2-benzimidazolethiol, 5-methyl-2-mercaptobenzimidazole, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methyl, 1,3-dihydro-5-methyl-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methyl-1h-benzoimidazole-2-thiol, 5-methylbenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 712373
Nombre IUPAC 5-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-2-thione
SMILES CC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 5083
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.23
Porcentaje de pureza 98%