Learn More
2-Mercapto-5-metilbenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399589 5 g 5 g
11453494 25 g 25 g
11463494 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11192.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27231-36-3 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole is used as an additive in liquid paraffin. And also used in electrochemical techniques, corrosion inhibitors for steel under highly acidic conditions and pointed out that the effectiveness of the heterocyclic compound can be intimately associated to its molecular structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-mercapto-5-metilbenzimidazol se utiliza como aditivo en parafina líquida. Y también utilizado en técnicas electroquímicas, inhibidores de corrosión para el acero en condiciones altamente ácidas y señaló que la eficacia del compuesto heterocíclico puede estar íntimamente asociada a su estructura molecular.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27231-36-3
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.23
Número MDL MFCD00010617
Clave InChI CWIYBOJLSWJGKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercapto-5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-2 3h-thione, 5-methyl-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methyl-2-benzimidazolethiol, 5-methyl-2-mercaptobenzimidazole, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methyl, 1,3-dihydro-5-methyl-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methyl-1h-benzoimidazole-2-thiol, 5-methylbenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 712373
Nombre IUPAC 5-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-2-thione
SMILES CC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Punto de fusión ∼295°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 5083
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercapto-5-methylb