Learn More
2-Mercapto-5-metil-1,3,4-tiadiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole |
| Punto de fusión | 182°C to 185°C |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 606663 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |