Learn More
2-Mercapto-5-metil-1,3,4-tiadiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419297 50 g 50 g
11429297 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21355.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 29490-19-5 | C3H4N2S2 | 132.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29490-19-5
Fórmula molecular C3H4N2S2
Peso molecular (g/mol) 132.20
Número MDL MFCD00038349
Clave InChI FPVUWZFFEGYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl, 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, 2-methyl-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, d2-1,3,4-thiadiazoline-5-thione, 2-methyl, cefazolin impurity e, pubchem9932, acmc-1cbwn
PubChem CID 1810203
Nombre IUPAC 5-metil-3H-1,3,4-tiadiazol-2-tiona
SMILES CC1=NNC(=S)S1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 182°C to 185°C
Cantidad 50 g
Beilstein 606663
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.