Learn More
Ácido 2-mercapto-5-metoxibenzoico (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercapto-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 16807-37-7 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3S/c1-11-5-2-3-7(12)6(4-5)8(9)10/h2-4,12H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | COc1ccc(S)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-metoxi-2-sulfanilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0194 |