Learn More
2-Mercapto-5-metoxibencimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458957 5 g 5 g
11468957 25 g 25 g
11478957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20570.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole is used in the preparation of COX-2 inhibitors. It is also employed in the preparation of compounds such as 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole and 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl-1-oxide)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole. Further, it acts as a hetercocyclic building block and serves as an intermediate of drug omeprazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-mercapto-5-metoxibencimidazol se utiliza en la preparación de inhibidores de COX-2. También se emplea en la preparación de compuestos como 5-metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetil-2-piridinil)metil]sulfonil]-1H-bencimidazol y 5-metoxi-2-[[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il-1-óxido)metil]sulfonil]-1H-bencimazol. Además, actúa como bloque de construcción hetocicloidal y sirve como intermediario del fármaco omeprazol.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37052-78-1
Fórmula molecular C8H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 180.23
Número MDL MFCD00134581
Clave InChI KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
PubChem CID 665603
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Punto de fusión 255°C to 259°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3605123
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in methanol. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 5-Metoxi-1,3-dihidrobencimidazol-2-tiona
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.