Learn More
2-Mercapto-4-feniltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357605 25 g 25 g
11347605 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05829.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2103-88-0 | C9H7NS2 | 193.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2103-88-0
Fórmula molecular C9H7NS2
Peso molecular (g/mol) 193.282
Número MDL MFCD00014508
Clave InChI CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylthiazole-2-thiol, 2-mercapto-4-phenylthiazole, 4-phenyl-1,3-thiazole-2-thiol, 4-phenyl-2-thiazolethiol, 2 3h-thiazolethione, 4-phenyl, 4-phenyl-2-mercaptothiazole, 4-thiazoline-2-thione, 4-phenyl, 2-thiazolethiol, 4-phenyl, 4-phenyl-thiazole-2-thiol, 4-phenylthiazole-2 3h-thione
PubChem CID 3000729
Nombre IUPAC 4-fenil-3H-1,3-tiazol-2-tiona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-4-phenylthiazole
Punto de fusión 172°C to 175°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 128288
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.3
Porcentaje de pureza 98%