Learn More
Clorhidrato de 2-mercapto-4-metilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424524 100 g 100 g
11414524 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13145.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6959-66-6 | C5H7ClN2S | 162.635 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6959-66-6
Fórmula molecular C5H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 162.635
Número MDL MFCD00012783
Clave InChI UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2 1h-thione hydrochloride, 6-methyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hcl, 2 1h-pyrimidinethione, 4-methyl-, monohydrochloride, c5h6n2s.clh, 2-mercapto-4-methyl pyrimidine hydrochloride, pubchem21990, acmc-1b3ky
PubChem CID 2723697
Nombre IUPAC 6-metil-1H-pirimidin-2-tiona; clorhidrato
SMILES CC1=CC=NC(=S)N1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3691520
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.64
Porcentaje de pureza 99%