Learn More
Ácido 2-mercapto-4-metil-5-tiazolacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Mercapto-4-methyl-5-thiazoleacetic Acid |
| CAS | 34272-64-5 |
| Fórmula molecular | C6H7NO2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-4-methyl-2-thioxo-5-thiazoleacetic Acid, (2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic Acid, 2-(2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic Acid, 2-Mercapto-4-methyl-5-(carboxymethyl)thiazole, THR 221VI |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2S2/c1-3-4(2-5(8)9)11-6(10)7-3/h2H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMILES | O=C(O)CC1=C(C)NC(S1)=S |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-metil-2-sulfaniliden-3H-1,3-tiazol-5-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 189.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.9918 |