Learn More
Alfa Aesar™ Hidrato 2-mercapto-4,6-dimetilpirimidina, 98 %
Código de producto. 11484913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484913 10 g 10 g
11494913 50 g 50 g
11404923 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484913 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A12231.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 22325-27-5
Fórmula molecular C6H8N2S
Peso molecular (g/mol) 140.204
Número MDL MFCD00006079
Clave InChI RAFAYWADRVMWFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethyl-2-mercaptopyrimidine, 4,6-dimethyl-2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiopyrimidine, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinethiol, 2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine, 2 1h-pyrimidinethione, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethylpyrimidine-2-thione, 4,6-dimethyl-pyrimidine-2-thiol, 4,6-dimethyl-2-thiolpyrimidine
PubChem CID 673664
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-1H-pirimidin-2-tiona
SMILES CC1=CC(=NC(=S)N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine hydrate
Punto de fusión 213°C to 216°C
Cantidad 10 g
Beilstein 81330
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 98%