Learn More
2-Mercapto-1-metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986251 500 g Frasco de vidrio 500 g
10275220 25 g Frasco de vidrio 25 g
10041260 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11986251 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 125505000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
2-mercapto-1-metilimidazol, CAS # 60-56-0, también conocido como metimazol, es un antagonista de la hormona tiroidea que se utiliza para estudiar el tratamiento de los trastornos tiroideos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El 2-mercapto-1-metilimidazol, también conocido como metimazol, es un medicamento antitiroideo
  • El metimazol funciona inhibiendo la enzima peroxidasa tiroidea (TPO), que es responsable de sintetizar las hormonas tiroideas triyodotironina (T3) y tiroxina (T4) de la tiroglobulina precursora
Aplicaciones
  • El metimazol se ha utilizado en entornos de laboratorio para modelar la degeneración epitelial olfatoria
  • Se puede utilizar para estudiar las interrupciones en el metabolismo del yoduro
  • El metimazol se ha utilizado en estudios de farmacocinética en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-56-0
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.17
Número MDL MFCD00179321
Clave InChI PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
Nombre IUPAC 3-metil-1H-imidazol-2-tiona
SMILES CN1C=CNC1=S
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Punto de fusión 140.0°C to 145.0°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Pérdida por secado 1% (105°C, 2 hrs) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 24,17
Índice Merck 15,6043
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone,sparingly soluble in ether,petr. ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Hazard Statement
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.