Learn More
2-Mercapto-1-metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454424 100 g 100 g
11444424 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13094.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
Possesses antioxidant properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-56-0
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.17
Número MDL MFCD00179321
Clave InChI PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
Nombre IUPAC 3-metil-1H-imidazol-2-tiona
SMILES CN1C=CNC1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Punto de fusión 144°C to 147°C
Punto de ebullición 280°C (decomposition)
Olor Stench
Cantidad 100 g
Beilstein 108646
Índice Merck 14,5971
Información de solubilidad Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 98%