Learn More
2-Mercapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455127 10 g 10 g
11465127 50 g 50 g
11475127 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22556.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18686-82-3 | C2H2N2S2 | 118.172 g/mol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-mercapto-1,3,4-tiadiazol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18686-82-3
Fórmula molecular C2H2N2S2
Peso molecular (g/mol) 118.172
Número MDL MFCD00040404
Clave InChI JLAMDELLBBZOOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide, 5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, mtd:2-mereapto-1,3,4-thiadiazole, acmc-20ansd, pubchem10119, ksc177e6p
PubChem CID 3034302
Nombre IUPAC 3H-1,3,4-tiadiazol-2-tiona
SMILES C1=NNC(=S)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17
Porcentaje de pureza 98%