Learn More
Tocris Bioscience™ 2'-MeCCPA
Beschreibung
Potent and highly selective agonist at A1 adenosine receptors (Ki values are 3.3, 9580, 37600 and 1150 nM for human recombinant A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively). Acts as a full agonist; inhibits forskolin-stimulated adenylyl cyclase activity in rat cortical membranes with an IC50 value of 13.1 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2'-MeCCPA |
| CAS | 205171-12-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C16H22ClN5O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.83 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 383.833 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?