Learn More
Hirschmann™ 2 m de cable de alimentación de datos Opus™
Código de producto. 10217873
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10217873 2 m cada uno
1 options
Código de producto. 10217873 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9587002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.30€
    114.71€ / paquete de 1
    Ahorro 59.59€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Un cable de conexión para los dispensadores Opus y la unidad de control.
  • 2 m de longitud
  • Conecta la unidad básica a la unidad de control
  • Accesorio
Especificaciones
Longitud (métrico) 2 m
Para utilizar con (equipo) Dispensadores Opus
Para utilizar con (aplicación) Conexión de la unidad básica a la unidad de control
Tipo Cable de alimentación de datos