Learn More
2-Linoleoil-rac-glicerol (>80%), TRC
Código de producto. 30132633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132633 25 mg 25 miligramos
30008466 50 mg 50 miligramos
30007250 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46796025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3443-82-1
Fórmula molecular C21 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 354.52
Sinónimo (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 2-Linoleoylglycerol, 2-Monolinolein, 2-Monolinoleoylglycerol, β-Monolinolein
Nombre IUPAC 1,3-dihidroxipropano-2-il (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Linoleoyl Glycerol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.277