Learn More
Ácido 2-cetoglutárico, TRC
Código de producto. 17973625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973625 10 g 10 g
17961955 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK19120010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328-50-7
Fórmula molecular C5 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 146.1
Sinónimo alpha-Ketoglutaric Acid, Pentanedioic acid, 2-oxo- (9CI, ACI), 2-Oxopentanedioic acid (ACI), Glutaric acid, 2-oxo- (8CI), 2-Ketoglutaric acid, 2-Oxo-1,5-pentanedioic acid, 2-Oxoglutaric acid, Aladdin K 105571, NSC 17391, α-keto-Glutaric acid, α-Ketoglutaric acid, α-Oxoglutaric acid, α-Oxopentanedioic acid
Nombre IUPAC ácido 2-oxopentanodioico
SMILES OC(=O)CCC(=O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoglutaric acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0215
Porcentaje de pureza >95%