Learn More
2-Ketoglutaric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16493439
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16493439 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16493439 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW013636
MedChemExpress 2-Ketoglutaric acid (Alpha-Ketoglutaric acid) is an intermediate in the production of ATP or GTP in the Krebs cycle. 2-Ketoglutaric acid also acts as the major carbon skeleton for nitrogen-assimilatory reactions. 2-Ketoglutaric acid is a reversible inhibitor of tyrosinase (IC50=15 mM).
2-Ketoglutaric acid (Alpha-Ketoglutaric acid) is an intermediate in the production of ATP or GTP in the Krebs cycle. 2-Ketoglutaric acid also acts as the major carbon skeleton for nitrogen-assimilatory reactions. 2-Ketoglutaric acid is a reversible inhibitor of tyrosinase (IC50=15 mM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ketoglutaric acid
CAS 328-50-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6O5
Cantidad 1 g
Sinónimo Alpha-Ketoglutaric acid
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1711.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (342.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 146.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism