Learn More
Ácido 2-cetoglutárico, sal disódica, dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10623373 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10277500 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10095993 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10623373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271250050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5·2H2O | 226.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305-72-6
Fórmula molecular C5H4Na2O5·2H2O
Peso molecular (g/mol) 226.1
Número MDL MFCD00150702
Clave InChI YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
Nombre IUPAC disodio; 2-oxopentanodioato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 12% to 16%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaOOCCH2CH2C(O)COONa·2H2O
Cantidad 5 g
Beilstein 03, 1813
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o gránulos