Learn More
Ácido 2-cetoglutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493963 25 g 25 g
11403973 100 g 100 g
11413973 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10256.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
2-Ketoglutaric acid is used as an intermediate in the kreb’s cycle catalyzed by glutamate dehydrogenase enzyme on glutamate. It is also used in dietary supplements to improve protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-cetoglutárico se usa como intermedio en el ciclo de Krebs catalizado por la enzima glutamato deshidrogenasa en el glutamato. También se utiliza en los suplementos dietéticos para mejorar la síntesis de proteínas.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar alejado del calor. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-50-7
Fórmula molecular C5H6O5
Peso molecular (g/mol) 146.098
Número MDL MFCD00004165
Clave InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
Nombre IUPAC ácido 2-oxopentanodioico
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ketoglutaric acid
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1705689
Índice Merck 14,5303
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ketoglutaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-oxopentanedioic acid