Learn More
Ácido 2-cetoglutárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10274830 25 g Frasco de plástico 25 g
10784251 100 g Frasco de plástico 100 g
10666714 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10274830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-50-7 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-50-7
Fórmula molecular C5H6O5
Peso molecular (g/mol) 146.098
Número MDL MFCD00004165
Clave InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
Nombre IUPAC ácido 2-oxopentanodioico
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ketoglutaric acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.2% max.
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 1 hr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CH2COCO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 789
Fieser 01,531
Índice Merck 15, 5350
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza ≥97.5% (on anhydrous substance)
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ketoglutaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.