Learn More
2-Ácido cetoglutárico-13C1, TRC
Código de producto. 30136374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136374 5 mg 5 miligramos
30003210 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1912025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108395-15-9
Fórmula molecular 13C C4 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 147.09
Sinónimo Pentanedioic-1-13C acid, 2-oxo- (9CI), 2-Ketoglutaric Acid-13C1, 2-Oxopentanedioic-1-13C acid, α-Ketoglutaric Acid-13C, 2-Oxoglutaric Acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic Acid-1-13C
Nombre IUPAC 2-oxo(1^{13}C)ácido pentanedioico
SMILES O[13C](=O)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ketoglutaric Acid-13C1
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0249