Learn More
2-Keto Zolpidem, TRC
Código de producto. 30396150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30396150 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK42500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide)
CAS 400038-68-8
Fórmula molecular C19 H19 N3 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Oxozolpidem, N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O2/c1-12-5-8-14(9-6-12)16-17(18(23)19(24)21(3)4)22-11-13(2)7-10-15(22)20-16/h5-11H,1-4H3
SMILES CN(C)C(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-2-oxoacetamida
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1477