Learn More
2-Keto Zolpidem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxozolpidem (N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide) |
| CAS | 400038-68-8 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Oxozolpidem, N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-alpha-oxo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O2/c1-12-5-8-14(9-6-12)16-17(18(23)19(24)21(3)4)22-11-13(2)7-10-15(22)20-16/h5-11H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(=O)c1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-2-oxoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 321.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.1477 |