Learn More
Ácido 2-ceto-L-gulónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Keto-L-gulonic Acid |
| CAS | 526-98-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6H10O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Xylo-2-Hexulosonic Acid, L-Xylo-Hexulosonic Acid, 2-Keto-L-idonic Acid, 2-Keto-L-gulonic Acid, 2-Keto-L-Gulonic Acid, L-Xylohexulosonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13)/t2-,3+,4-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.14 |
| Mostrar más |