Learn More
Ácido 2-ceto-L-gulónico monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 30049466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049466 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0166.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-ceto-L-gulónico monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
CAS 219905-82-5
Nombres de analitos o componentes 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H10 O7 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-xylo-2-Hexulosonic acid, monohydrate (9CI), 2-Keto-L-gulonic Acid Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4-;/m0./s1
SMILES O.OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxo-hexanoico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 212.155
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0532 g/mol