Learn More
Éster metilígeno de ácido 2-Keto-D-gulónico, TRC
Código de producto. 30408494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408494 25 mg
30394603 5 mg
30406463 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK19131025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67776-07-2
Fórmula molecular C7 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 208.17
Sinónimo Methyl D-xylo-hex-2-ulosonate, Methyl D-sorbosonate, D-xylo-2-Hexulosonic acid methyl ester, 2-Keto-gulonic acid methyl ester, Ascorbic Acid Imp. D (EP)
Nombre IUPAC metilo (3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexanoato
SMILES COC(=O)C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl D-Sorbosonate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0583