Learn More
2-ceto-D-glucosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Keto-D-Glucose |
| CAS | 1854-25-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H10 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | D-arabino-Hexos-2-ulose, D-arabino-Hexosulose (6CI,7CI,8CI), Glucosone, D- (6CI), 2-Keto-D-glucose, 2-Ketoglucose, D-Glucosone, Fructosone, Glucosone, Mannosone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-2-oxohexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 178.14 |
| Mostrar más |